Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Micro Kit and Accessories
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
82.00 € - 109.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Wheaton Mikro-Kit |
---|---|
Enthält | 19/22 Clear-Seal™ Schliffe |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12485432
|
DWK Life Sciences
123753 |
Verbindungsadapter |
82.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12455432
|
DWK Life Sciences
109933 |
Claisen Adapter |
109.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Apparatus for a wide range of organic chemistry experiments at a lower price than purchasing the components separately
- Clear-Seal™ joints can replace ground units in any application and provide other important advantages over ground joints
- Superior in vacuum and radioactive applications
- Smooth surfaces resist contamination
- Cleaning is simple and thorough
- Interchangeable with ground joints
- All chemical changes and thermometer scales remain visible through the joints
- Clear-Seal joints have never been weakened by grinding and are formed from special wall tubing that is heavier than standard wall for extra strength
- Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Clear-Seal joints are produced to American Standard Taper dimensions and can be used interchangeably with any standard taper ground joints
Spezifikation
Wheaton Mikro-Kit | |
19/22 Clear-Seal™ Schliffe |