Learn More
Zinknaphthenat, ≈67 % in Lösungsbenzin (10 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050824
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 12001-85-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12001-85-3
MDL-Nummer MFCD00147699
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc naphthenate
Farbe Farblos
Dichte 1.01 g/mL
Flammpunkt >37.8° (100°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN1993
Physikalische Form Flüssigkeit