Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromethan-1-on, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133214
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 40288-65-1
Summenformel C9H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 243.056
InChI-Schlüssel QBXCVQVFPVXAGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 243777
IUPAC-Name 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-Bromethanon
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromoethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Synonym 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethan-1-one, 5-bromoacetyl-1,3-benzodioxolane, ethanone,1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-2-bromoethanone, 1-benzo 1,3 dioxol-5-yl-2-bromo-ethanone, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromoethanone, ethanone, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-2-bromo, 1-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl-2-bromoethan-1-one
Formelmasse 243.06
Reinheit (%) 97%