Learn More
1-(1-Adamantyl)ethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035658
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 1501-84-4 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride is indicated for the prophylaxis and treatment of illness caused by various strains of influenza A virus in adults (17 years and older).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(1-Adamantyl)ethylaminhydrochlorid ist indiziert für die Prophylaxe und Behandlung von Krankheiten, die durch verschiedene Stämme des Influenzavirus A bei Erwachsenen (17 Jahre und älter) verursacht werden.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1501-84-4
Summenformel C12H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 215.77
MDL-Nummer MFCD00072023
InChI-Schlüssel OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonym rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
PubChem CID 15165
ChEBI CHEBI:8865
IUPAC-Name 1-(1-Adamantyl)ethanamin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 375°C
Menge 5 g
Merck Index 148224
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water.
Formelmasse 215.77
Reinheit (%) 98%