Learn More
1,1'-Carbonyldipyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15407448
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Anwendungen
Reaktionsmittel bei der ringöffnenden Polymerisation von sechs- und siebengliedrigen zyklischen Pseudoharnstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81759-25-3
Summenformel C9H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 168.24
MDL-Nummer MFCD00216641
InChI-Schlüssel HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
PubChem CID 736440
IUPAC-Name Dipyrrolidin-1-ylmethanon
SMILES O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.086 g/mL
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 10 g
Beilstein 1637732
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig