Learn More
1,12-Diaminododecan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326866
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2783-17-7 | C12H28N2 | 200.37 g/mol
1,12-Diaminododecane is used for synthesis of medicinal drugs, polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,12-Diaminododecan wird für die Synthese von Arzneimitteln, Polymeren, verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2783-17-7
Summenformel C12H28N2
Molekulargewicht (g/mol) 200.37
MDL-Nummer MFCD00008155
InChI-Schlüssel QFTYSVGGYOXFRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,12-diaminododecane, 1,12-dodecanediamine, dodecamethylenediamine, dodecyldiamine, 1,12-dodecamethylenediamine, 1,12-diamindodecane, 1,12'-dodecylenediamine, 1,12'-dodecamethylenediamine, unii-j3lm80w9nt, 1,12-dodecylenediamine
PubChem CID 17727
ChEBI CHEBI:49385
IUPAC-Name Dodecan-1,12-diamin
SMILES C(CCCCCCN)CCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,12-Diaminododecane
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Flammpunkt 155°C (311°F)
Strukturformel H2N(CH2)12NH2
Menge 25 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1742765
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 200.37
Reinheit (%) ≥98%