Learn More
1-[2-(2,5-Dimethyl-1 H-Pyrrol-1-yl)ethyl]piperazin, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)ethyl]piperazine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-ethyl-piperazine, 1-2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl ethyl piperazine, piperazine,1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl, 2-2,5-dimethylpyrrolyl ethyl piperazine, enamine_004518, piperazine, 1-2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl ethyl |
Formelmasse | 207.32 |
Reinheit (%) | 97% |