Learn More
1,2,3-Tribrompropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336646
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
CAS: 96-11-7 | C3H5Br3 | 280.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-11-7
Summenformel C3H5Br3
Molekulargewicht (g/mol) 280.79
MDL-Nummer MFCD00017884
InChI-Schlüssel FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
PubChem CID 7279
ChEBI CHEBI:18859
IUPAC-Name 1,2,3-Tribrompropan
SMILES BrCC(Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Tribromopropane
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 2.398
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.585
Menge 100 g
Beilstein 1732082
Merck Index 14,9614
Formelmasse 280.8
Reinheit (%) 98%