Learn More
1,2,4-Trichlorbenzol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120011 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-82-1
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000547
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzol, 1,2,4-Trichlor, Unsym-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol, 1,3,4-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol a, 1,2,5-Trichlorbenzol, AS-Trichlorbenzol, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorbenzol
Schmelzpunkt 17 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.454 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 213.5 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 6.6 % (150 °F)
Flammpunkt 110 °C (230 °F)
Zündpunkt 1060 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.571 (Lit.)
Dampfdruck 1 mmHg (40 °C)
UN-Nummer UN2321
Beilstein 956819
Formelmasse 181.45 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™