Learn More
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449057
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143.234 g/mol
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Aminoethyl)-4-Methylpiperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 934-98-5
Summenformel C7H17N3
Molekulargewicht (g/mol) 143.234
MDL-Nummer MFCD03701701
InChI-Schlüssel GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
PubChem CID 70284
ChEBI CHEBI:84290
IUPAC-Name 2-(4-Methylpiperazin-1-yl)ethanamin
SMILES CN1CCN(CC1)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 143.43
Reinheit (%) ≥97%