Learn More
1-(2-Bromethyl)-4-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022770
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Bromethyl)-4-Nitrobenzol ist ein Elektrophil, das als Substrat und Aktivator für die Theta-Klasse Glutathiontransferase (GSTT-1) verwendet wird. Wird auch als Marker für die θ-Klasse der Glutathion-S-Transferasen (GSTs) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Methanol.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5339-26-4
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.061
MDL-Nummer MFCD00007386
InChI-Schlüssel NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
IUPAC-Name 1-(2-Bromethyl)-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Siedepunkt 116°C (0.2 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1909321
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly) and methanol.
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) 98%