Learn More
1,2-Cyclohexandion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10385980 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 765-87-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-87-7
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
InChI-Schlüssel OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
PubChem CID 13006
ChEBI CHEBI:41674
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2-Dion
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 35.0°C to 38.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 193.0°C to 195.0°C
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H8(=O)2
Brechungsindex 1.5180 to 1.5200
Menge 50 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Cyclohexanedione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /