Learn More
1,2-Diaminopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483267
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-90-0
Summenformel C3H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 74.13
MDL-Nummer MFCD00008089
InChI-Schlüssel AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC-Name Propan-1,2-diamin
SMILES CC(N)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Diaminopropane
Schmelzpunkt ∼-37°C
Dichte 0.869
Siedepunkt 119°C to 120°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.446
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2258
Beilstein 605274
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 99%