Learn More
1,2-Dichlorobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411578
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dichlorbenzol wird häufig als Vorläufer zur Herstellung von 1,2-Dichlor-4-nitrobenzol, das ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Agrochemikalien ist, verwendet. Es dient als Lösungsmittel für Fullerene. Es wird auch zum Enthärten und Entfernen von Kontamination auf Kohlenstoffbasis auf Metalloberflächen verwendet. Es wird weiterhin als Konservierungsmittel für Lebensmittel, Motorölzusatz, Schmiermittel und Farbe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-50-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000535
InChI-Schlüssel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-Name 1,2-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 1.306
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.551
Menge 10,000 g
UN-Nummer UN1591
Beilstein 606078
Merck Index 14,3056
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most of the organic solvents.
Formelmasse 147
Reinheit (%) 99%