Learn More
1,2-Dimethoxyethan, ≥99 %, Reagenzienqualität, frei von Inhibitoren, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120016 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
Reagenzgütegrad, inhibitorenfrei, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-71-4
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00008502
InChI-Schlüssel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxyethan
SMILES COCCOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Dimethoxyethane
Schmelzpunkt -58°C
Farbe Farblos
Dichte 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Siedepunkt 85°C (1013 hPa)
Flammpunkt −2°C (28.4°F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OCH2CH2OCH3
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2252
Beilstein 1209237
Dampfdichte 3.1 (20°C, vs air)
Formelmasse 90.12g/mol
Reinheit (%) ≥99%