Learn More
1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269410
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 521-24-4 | C10H5NaO5S | 260.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 521-24-4
Summenformel C10H5NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 260.19
MDL-Nummer MFCD00001700
InChI-Schlüssel UBLXEEBHYISRFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt, sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium beta-naphthoquinone-4-sulfonate, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulfonate, sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, unii-t7185hp5sh, sodium 3,4-dioxonaphthalene-1-sulphonate, beta-naphthoquinone-4-sulfonate sodium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 3,4-dihydro-3,4-dioxo-, sodium salt, chembl61245
PubChem CID 516996
IUPAC-Name Natrium;heptan-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 289.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 02, 330
Merck Index 15, 8777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 33.3g/L (20°C)
Formelmasse 260.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.