Learn More
1-(2-Naphthyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7228-47-9 | C12H12O | 172.227 g/mol
21.81 € - 92.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7228-47-9 |
---|---|
Summenformel | C12H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.227 |
MDL-Nummer | MFCD00004111 |
InChI-Schlüssel | AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol |
PubChem CID | 98243 |
IUPAC-Name | 1-Naphthalen-2-ylethanol |
SMILES | CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05108.03 |
1 g |
21.81 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11486720
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05108.09 |
10 g |
92.96 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7228-47-9 | |
172.227 | |
AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N | |
98243 | |
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O |
C12H12O | |
MFCD00004111 | |
1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol | |
1-Naphthalen-2-ylethanol |
Spezifikation
1-(2-Naphthyl)ethanol | |
72°C to 75°C | |
C12H12O | |
1907449 | |
AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N | |
1-Naphthalen-2-ylethanol | |
98243 | |
97% |
7228-47-9 | |
170°C (13 mmHg) | |
MFCD00004111 | |
1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol | |
CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O | |
172.227 | |
172.23 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 230-630-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen