Learn More
1-(2-pyrimidinyl)homopiperazin, Thermo Scientific Chemicals
78.76 € - 329.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 21279-57-2
Summenformel C9H14N4
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD06738258
InChI-Schlüssel LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
PubChem CID 2772409
IUPAC-Name 1-Pyrimidin-2-yl-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50161.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11489280
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50161.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
21279-57-2
178.24
LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
2772409
C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
C9H14N4
MFCD06738258
1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
1-Pyrimidin-2-yl-1,4-diazepan
Spezifikation
1-(2-Pyrimidinyl)homopiperazine
C9H14N4
UN2735
1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazepane, 1-2-pyrimidinyl homopiperazine, 1-pyrimidin-2-yl-1,4 diazepane, 1-pyrimidin-2-yl-1,4-diazaperhydroepine, acmc-20aorx, 1-2-pyrimidyl homopiperazine, 1-2-pyrimidyl-homopiperazine
C1CNCCN(C1)C1=NC=CC=N1
178.24
178.24
21279-57-2
MFCD06738258
Air Sensitive
LZOGPVCTSDAYIP-UHFFFAOYSA-N
1-Pyrimidin-2-yl-1,4-diazepan
2772409
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen