Learn More
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
29.75 € - 230.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 140675-42-9 |
---|---|
Summenformel | C8H6F2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.131 |
MDL-Nummer | MFCD00042476 |
InChI-Schlüssel | MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone |
PubChem CID | 2736976 |
IUPAC-Name | 1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10262772
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB04131DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
29.75 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10272772
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB04131EA |
10 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
230.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
140675-42-9 | |
172.131 | |
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N | |
2736976 | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F |
C8H6F2O2 | |
MFCD00042476 | |
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon |
Spezifikation
1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00042476 | |
MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,5-Difluor-2-Hydroxyphenyl)ethanon | |
2736976 | |
97% |
140675-42-9 | |
100.0 | |
C8H6F2O2 | |
1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone | |
CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F | |
172.131 | |
172.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.