Learn More
1,3,5-Triazin-2,4,6-Trithiol Triodiumsalz, ca. 15 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10431854
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17766-26-6
Summenformel C3N3Na3S3
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
InChI-Schlüssel YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
IUPAC-Name Natrium;1,3,5-triazinan-2,4,6-trithion
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Schmelzpunkt -3°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 L
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Viskosität 1.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 243.22
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.