Learn More
1,3,5-Triazin-2,4,6-Trithiol Triodiumsalz, ca. 15 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt |
Schmelzpunkt | -3°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1200g/mL |
Siedepunkt | 101°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 2.5 L |
Relative Dichte | 1.12 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: miscible |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.