Learn More
1,3-Bis(Dichlormethyl)-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11357615
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-70-6
Summenformel C6H14Cl4OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 300.147
MDL-Nummer MFCD00040856
InChI-Schlüssel YMDCHYWOAHMASL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76260
IUPAC-Name Dichlormethyl-[Dichlormethyl(Dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C(Cl)Cl)O[Si](C)(C)C(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 149°C to 150°C (40mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Menge 100 g
Beilstein 1762720
Flammpunkt 65°C (149°F)
Synonym 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane
Formelmasse 300.16
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.466
Dichte 1.221