Learn More
1,3-Cyclohexandion, 97+ %, kann bis zu 1 % NaCl enth., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081172
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
25 Gramm
CAS: 504-02-9 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
It is used as a nitisinone intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Nitisinon-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (155 g/l) bei 20 °C, Alkohol, Chloroform, Aceton, Siedebenzol, Ether (leicht), Kohlenstoffdisulfid (leicht) und Petr-Ether (leicht).
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-02-9
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.128
MDL-Nummer MFCD00001585
InChI-Schlüssel HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclohexanedione, dihydroresorcinol, 1,3-cyclohexandione, 1,3 cyclohexanedione, hydroresorcinol, resorcinol, dihydro, 1,3-cyclohexanone, unii-6uk3d2bxjt, 1,3-benzenediol, dihydro, 1,3-cyclohexane dione
PubChem CID 10434
ChEBI CHEBI:17766
IUPAC-Name Cyclohexan-1,3-dion
SMILES C1CC(=O)CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclohexanedione
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Dichte 1.1
Menge 25 g
Beilstein 385888
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3178
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (155g/L) at 20°C,alcohol,chloroform,acetone,boiling benzene,ether (slightly),carbon disulfide (slightly),and petr ether (slightly).
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kann bis zu 1 % NaCl enthalten