Learn More
1,3-Cyclopentandiol, 95 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792295
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 59719-74-3 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59719-74-3
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00001367
InChI-Schlüssel NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-cyclopentanediol, 1,3-cyclopentanediol, cis, 1,3-cyclopentanediol, mixture of cis and trans, 1,3-cyclopentandiol, 1,4-cyclopentanediol, cyclopentan-1,3-diol, 3-hydroxy cylcopentanol, cyclopentane 1,3-diol, acmc-20ap4n, 1,3-dihydroxycyclopentane
PubChem CID 100165
IUPAC-Name Cyclopentan-1,3-Diol
SMILES C1CC(CC1O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Cyclopentanediol
Namenshinweis Mixture of cis and trans
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 80.0°C to 85.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H8(OH)2
Brechungsindex 1.483
Menge 5 g
Beilstein 06, III, 4057
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: partially soluble.
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans