Learn More
1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10570902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22094-18-4
Summenformel C5H10Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.94
MDL-Nummer MFCD00051792
InChI-Schlüssel CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-2,2-Dimethoxypropan
SMILES COC(CBr)(CBr)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromo-2, 2-dimethoxypropane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65°C to 68°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 261.94
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver