Learn More
1,3-Dioxolan, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Dioxolan |
Namenshinweis | Enthält ca. .75 ppm BHT als Inhibitor |
Schmelzpunkt | -95 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.06 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 76 °C |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Zündpunkt | 525 °F |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | n20/D 1.401 (Lit.) |