Learn More
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
44.82 € - 140.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 347194-02-9 |
---|---|
Summenformel | C9H9F3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 206.164 |
MDL-Nummer | MFCD06797343 |
InChI-Schlüssel | BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol |
PubChem CID | 44891072 |
IUPAC-Name | 1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol |
SMILES | CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15495107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32390.06 |
5 g | N/A | ||||||
15405117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32390.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
347194-02-9 | |
206.164 | |
BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N | |
44891072 | |
CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O |
C9H9F3O2 | |
MFCD06797343 | |
1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol | |
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol |
Spezifikation
1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol | |
C9H9F3O2 | |
1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-3-trifluoromethoxyphenyl ethanol | |
CC(C1=CC(=CC=C1)OC(F)(F)F)O | |
206.164 | |
206.16 |
347194-02-9 | |
MFCD06797343 | |
BWANKNAGTRWECQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-[3-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol | |
44891072 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen