Learn More
1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Amber Glass Bottle |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 1-{[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine |
Formelmasse | 287.21 |
Reinheit (%) | 97% |