Learn More
1-(4-Biphenylyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321947
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 3562-73-0 | C14H14O | 198.265 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3562-73-0
Summenformel C14H14O
Molekulargewicht (g/mol) 198.265
MDL-Nummer MFCD00016859
InChI-Schlüssel GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-biphenylyl ethanol, 4-1-hydroxyethyl biphenyl, 1-biphenyl-4-yl ethanol, diascleril, difencol, drucoles, 1-4-phenylphenyl ethanol, 1-4-biphenyl ethanol, 4-biphenylmethanol, .alpha.-methyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanol
PubChem CID 96176
IUPAC-Name 1-(4 -Phenylphenyl)ethanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Biphenylyl)ethanol
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Menge 10 g
Beilstein 2044710
Formelmasse 198.27
Reinheit (%) 98%