Learn More
1,4-Bis(1-Hydroxycyclohexyl)-1,3-Butadiin,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323186
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5768-10-5
MDL-Nummer MFCD00021401
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(1-hydroxycyclohexyl)-1,3-butadiyne
Schmelzpunkt 174°C to 175°C
Summenformel C16H22O2
Menge 25 g
Beilstein 1246867
Synonym bis 1-hydroxycyclohexyl butadiyne, 1,4-bis 1-hydroxycyclohexyl-1,3-butadiyne, cyclohexanol, 1,1'-butadiynylenedi, 1,1'-butadiynylenedicyclohexanol, cyclohexanol, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1-4-1-hydroxycyclohexyl buta-1,3-diyn-1-yl cyclohexan-1-ol, acmc-1aky0, cambridge id 5106496, cyclohexanol,1'-butadiynylenedi, 6-aminobenzoic acid propyl ester
InChI-Schlüssel KJOFBMLTQUHDCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC#CC2(CCCCC2)O)O
IUPAC-Name 1-[4-(1-hydroxycyclohexyl)buta-1,3-diynyl]cyclohexan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 246.35
PubChem CID 79835
Formelmasse 246.35
Reinheit (%) ≥98%