Learn More
1-(4-Chlorphenyl)-5-Methyl-1H-Pyrazol-4-Carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
51.15 € - 209.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 288252-38-0 |
---|---|
Summenformel | C11H8Cl2N2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 255.098 |
MDL-Nummer | MFCD03407325 |
InChI-Schlüssel | KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl |
PubChem CID | 2776128 |
IUPAC-Name | 1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonyl chlorid |
SMILES | CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10242772
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00081CB |
250 mg |
51.15 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10324272
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00081DA |
1 g |
69.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10091314
|
Thermo Scientific Maybridge
CC00081DE |
5 g |
209.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
288252-38-0 | |
255.098 | |
KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N | |
2776128 | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl |
C11H8Cl2N2O | |
MFCD03407325 | |
1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl | |
1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonyl chlorid |
Spezifikation
1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride | |
96.5 | |
97% | |
C11H8Cl2N2O | |
1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic chloride, 1-4-chloro-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-4-chlorophenyl-5-methyl | |
CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)Cl | |
255.098 | |
255.1 |
288252-38-0 | |
100.0 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD03407325 | |
KUQHQFYKJPXTNB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazol-4-carbonyl chlorid | |
2776128 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr