Learn More
1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424157
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-28-6
Summenformel C9H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.164
MDL-Nummer MFCD07784263
InChI-Schlüssel RFESEZYNEIOJHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-ol, 1-4-trifluoromethoxyphenyl ethanol, +-1-4-trifluoromethoxyphenyl ethanol, 4-trifluoromethoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol, a-methyl-4-trifluoromethoxy
PubChem CID 20376123
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethanol
Menge 25 g
Formelmasse 206.16
Reinheit (%) 97%