Learn More
1,5-Diamino-4,8-Dihydroxy-9,10-Dihydroanthracen-9,10-Dion, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2694813
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 145-49-3
Summenformel C14H10N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 270.244
MDL-Nummer MFCD00013722
InChI-Schlüssel HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC-Name 1,5-Diamino-4,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch