Learn More
1,6-Dibromhexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469210
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-03-8
Summenformel C6H12Br2
Molekulargewicht (g/mol) 243.97
MDL-Nummer MFCD00000272
InChI-Schlüssel SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC-Name 1,6-Dibromhexan
SMILES C(CCCBr)CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,6-Dibromohexane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 243.0°C
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)6Br
Brechungsindex 1.5056 to 1.5076
Menge 500 mL
Beilstein 01,145
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 243.97
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dibromohexane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.