Learn More
1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-piperidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586579
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 930111-02-7
Summenformel C11H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD09879914
InChI-Schlüssel TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
IUPAC-Name 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)-Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 221.26
Reinheit (%) 97%