Learn More
1,8-Dibromoctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022748
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.024 g/mol
1,8-Dibromooctane is used as an additive in the preparation poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophenediyl]]:[6,6]-phenylC71-butyric acid methyl ester, which finds application in the fabrication of organic photovoltaics (OPVs). Further, it is used in the preparation of (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-benzene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,8-Dibromoctan wird als Additiv in der Zubereitung Poly[[4,8-bis[(2-ethylhexyl)oxy]benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-ethylhexyl)carbonyl]thieno[3,4-b]thiophendiyl]]:[6,6]-phenylC71-Buttersäuremethylester verwendet, der bei der Herstellung von organischen Photovoltaiken (OPVs) Anwendung findet. Verwendung auch bei der Herstellung von (1,4-bis-(8-bromooctyloxy)-Benzol.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4549-32-0
Summenformel C8H16Br2
MDL-Nummer MFCD00000277
InChI-Schlüssel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-Name 1,8-Dibromotan
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,8-Dibromooctane
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Dichte 1.468
Siedepunkt 270°C to 272°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4995
Menge 25 g
Beilstein 1698114
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
SMILES C(CCCCBr)CCCBr
Molekulargewicht (g/mol) 272.024
Formelmasse 272.02
Reinheit (%) 98%