Learn More
1-Adamantanmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
1-Adamantanemethanol was used in the synthesis of axially disubstituted silicon(IV) phthalocyanines. It is used as a reagent in the synthesis of adamantane and noradamantane based histone deacetylase (HDAC) inhibitors for the treatment of cancer. It is also used as a reagent in the synthesis of (1-adamantyl)methyl glycidyl ether, a versatile building block for living polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Adamantanmethanol wurde bei der Synthese von axial disubstituierten Silizium(IV)-Phthalocyaninen verwendet. Verwendung als Reagenz bei der Synthese von auf Adamantan und Noradamantan basierenden Histon-Deacetylase(HDAC)-Inhibitoren zur Behandlung von Krebs. Darüber hinaus Einsatz als Reagenz bei der Synthese von (1-Adamantyl)methylglycidylether, einem vielseitigen Baustein für die lebende Polymerisation.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 770-71-8
Summenformel C11H18O
Molekulargewicht (g/mol) 166.264
MDL-Nummer MFCD00074751
InChI-Schlüssel MDVGOOIANLZFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantanemethanol, adamantan-1-ylmethanol, 1-adamantane methanol, 1-hydroxymethyl adamantane, adamantane-1-methanol, adamantan-1-yl-methanol, 1-hydroxymethyladamantane, tricyclo 3.3.1.1'3,7 dec-1-ylmethanol, adamantan-1-yl methanol, tricyclo 3.3.1.13,7 decanemethanol
PubChem CID 64556
IUPAC-Name 1-Adamantylmethanol
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanemethanol
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 1 g
Beilstein 1853339
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol (almost transparency).
Formelmasse 166.26
Reinheit (%) 98%