Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447675
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127946-77-4
Summenformel C4H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 118.564
MDL-Nummer MFCD04114063
InChI-Schlüssel PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
PubChem CID 14586363
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C#N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 97%