Learn More
1-Amino-1-Cyclopropanecarbonitril-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029785
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 127946-77-4 | C4H7ClN2 | 118.564 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127946-77-4
Summenformel C4H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 118.564
MDL-Nummer MFCD04114063
InChI-Schlüssel PCEIEQLJYDMRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carbonitrile hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarbonitrile hcl, 1-amino-cyclopropyl cyanic hydrochloride, 1-amino-1-cyanocyclopropane hydrochloride, 1-amino-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride, cyclopropanecarbonitrile, 1-amino-, monohydrochloride, 1-cyanocyclopropanaminium chloride, pubchem16832
PubChem CID 14586363
IUPAC-Name 1-Aminocyclopropan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMILES C1CC1(C#N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-1-cyclopropanecarbonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 118.56
Reinheit (%) 97%