Learn More
1-Benzothiophen-3-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Benzothiophen-3-ylmethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | (1-Benzothiophen-3-yl)methanol |
Formelmasse | 164.23 |
Reinheit (%) | 97% |