Learn More
1-Benzyl-3-hydroxypiperidin, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046805
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14813-01-5
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD00023734
InChI-Schlüssel UTTCOAGPVHRUFO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-3-piperidinol, 1-benzyl-3-hydroxypiperidine, n-benzyl-3-hydroxypiperidine, 1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-3-piperidinol, pubchem7640, pubchem7727, acmc-209xh5, acmc-209xj8
PubChem CID 85773
IUPAC-Name 1-benzylpiperidin-3-ol
SMILES OC1CCCN(CC2=CC=CC=C2)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Dichte 1.056
Siedepunkt 140°C to 142°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.548
Menge 1 g
Beilstein 135964
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 99%