Learn More
1-Bromo-3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348406
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65423-56-5
Summenformel C12H19BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 287.272
MDL-Nummer MFCD01318106
InChI-Schlüssel BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
PubChem CID 11254705
IUPAC-Name (3-Bromphenoxy)-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Siedepunkt 66°C (0.3mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Menge 1 g
Beilstein 2256298
Formelmasse 287.27
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.509
Empfindlichkeit Moisture sensitive