Learn More
1-Bromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7080869
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize'
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromdodecan wird als Lösungsmittel verwendet. Es wird als Zwischenprodukt zur Herstellung von Tensiden, Pharmazeutika und anderen organischen Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-15-7
Summenformel C12H25Br
Molekulargewicht (g/mol) 249.236
MDL-Nummer MFCD00000225
InChI-Schlüssel PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC-Name 1-Bromdodecan
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Bromododecane
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 276°C
Flammpunkt 146°C (294°F)
Geruch Schwach
Strukturformel CH3(CH2)11Br
Brechungsindex 1.458
Menge 250 g
Beilstein 506159
Merck Index 14,5389
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.24
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromododecane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lauryl bromide