Learn More
1-Brompinacolon, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Bromopinacolone is used as an iIntermediate for triazole compounds ( a five-membered ring structure compound contains three nitrogens and two carbons in the ring) which have biological activities such as antiviral, antibacterial, antifungal and antituberculous.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromopinacolon wird als Zwischenprodukt für Triazol-Verbindungen verwendet (eine 5-gliedrige Ringstrukturverbindung enthält drei Nitrogene und zwei Kohlenstoffe im Ring), die biologische Aktivitäten, z. B. antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse, haben.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, Wärme und Licht.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | 1-Bromopinacolone |
Schmelzpunkt | -10°C |
Dichte | 1.333 |
Siedepunkt | 189°C to 192°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.4655 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 506485 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Bromopinacolone
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.