Learn More
1-Bromundecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021836
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235.209 g/mol
1-Bromoundecane is used in the preparation of Grignard reagent by reacting with Mg in THF (tetrahydrofuran). It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromundecan wird bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien verwendet, indem es mit Mg in THF (Tetrahydrofuran) reagiert. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 693-67-4
Summenformel C11H23Br
Molekulargewicht (g/mol) 235.209
MDL-Nummer MFCD00000223
InChI-Schlüssel IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
PubChem CID 12744
IUPAC-Name 1-Bromundecan
SMILES CCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromoundecane
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 1.052
Siedepunkt 112°C to 114°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4563
Menge 25 g
Beilstein 1098390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 235.22
Reinheit (%) 98%