Learn More
1-Butanol, 99.9 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15615800 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
20 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
≥ 99.9 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 74.12 mol
Schmelzpunkt -78 °C
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 101 °C bis 105 °C
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 11.2 %
Zündpunkt 649 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer UN1120
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) 99 %