Learn More
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026660
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
100 g
250 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 610-40-2 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-40-2
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
MDL-Nummer MFCD00007212
InChI-Schlüssel QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt ∼20°C to 25°C
Siedepunkt 14°C to 16°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1577
Beilstein 521564
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis