Learn More
1-Chlorbutan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
2.5 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chlorbutan |
Namenshinweis | für HPLC |
Schmelzpunkt | -123 °C |
Dichte | 0.886 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 77 °C bis 78 °C |
Strukturformel | CH3(CH2)3Cl |
Brechungsindex | n20/D1.402 |
Menge | 2.5 l |
Beilstein | 1730909 |
Formelmasse | 92.57 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-Chlorobutane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.