Learn More
1-Dodecylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468750
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
CAS: 124-22-1 | C12H27N | 185.36 g/mol
Dodecylamine was used in preparation of novel surfactant copper(II) complexes. It is used as a catalyst and template agent in the sol-gel process for the fabrication of monodispersed mesoporous bioactive glass sub-micron spheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dodecylamin wurde zur Herstellung neuer oberflächenaktiver Kupfer(II)-Komplexe verwendet. Es wird als Katalysator und Schabloniermittel im Sol-Gel-Prozess zur Herstellung monodisperser mesoporöser bioaktiver Glas-Submikronkugeln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (78 mg/l 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-22-1
Summenformel C12H27N
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00008154
InChI-Schlüssel JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecylamine, 1-dodecanamine, laurylamine, 1-aminododecane, n-dodecylamine, dodecanamine, 1-dodecylamine, lauramine, n-laurylamine, alamine 4
PubChem CID 13583
IUPAC-Name Dodecan-1-amin
SMILES CCCCCCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Dodecylamine
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Dichte 0.802
Siedepunkt 64°C to 66°C (0.05 mmHg)
Flammpunkt 115°C (239°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Menge 1 kg
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1633576
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (78mg/L 25°C).
Formelmasse 185.36
Reinheit (%) ≥98%