Learn More
1-Iodo-4-(Trifluoromethyl)Benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493374
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 455-13-0
Summenformel C7H4F3I
Molekulargewicht (g/mol) 272.009
MDL-Nummer MFCD00039398
InChI-Schlüssel SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodobenzotrifluoride, 1-iodo-4-trifluoromethyl benzene, p-iodobenzotrifluoride, benzene, 1-iodo-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl iodobenzene, 4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4-iodotoluene, 4-iodobenztrifluoride, 4-iodobenzo trifluoride, 4-iodo-1-trifluoromethylbenzene
PubChem CID 67993
IUPAC-Name 1-Iod-4-(Trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel IC6H4CF3
Menge 100 g
Formelmasse 272
Reinheit (%) 97%